Key Documents
1.01969
Supelco
带有指示剂的硅胶(橙色凝胶),
granulate ~ 1 - 3 mm
别名:
Orange Silica Gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123003
NACRES:
NB.21
agency
suitable for EPA OTM-45
品質等級
形狀
granular
表面積
700 m2/g
損耗
≤2.0% loss on drying, 140°C
粒徑
1-3 mm
孔徑
2.0-2.5 nm
容量
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
應用
histology
儲存溫度
2-30°C
一般說明
作为实验室常用的干燥剂,变色硅胶(或称硅胶橙)适用于所有气体和固体的干燥。它可用于干燥塔、干燥器和吸收管。由于其巨大的表面积,硅胶橙具有良好的吸附能力,可用于长期储存。当其吸收水分时,它由橙色变为无色。(负载量大约6 wt %)
分析報告
吸水量(24 hrs,80 % 相对湿度): ≥ 25.0 %
干燥失重 (140 °C): ≤ 2.0 %
堆密度:约70
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1