Key Documents
1.00543
Supelco
SICAPENT® 带指示剂
(phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
别名:
五氧化二磷干燥剂,粒状
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41123003
NACRES:
NB.11
品質等級
形狀
solid
粒徑
0.1-1.6 mm
pH值
1.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
一般說明
SICAPENT®(内含指示剂)是适合干燥器使用的五氧化二磷干燥剂。也可用于干燥液体和填充干燥管,特别适合气体快速流过的干燥管。
特點和優勢
颗粒状干燥剂的主要优势是使用方便。在吸收大量水分后(约为原重的一倍),仍能保持颗粒形式。方便在干燥后从容器中轻松取出试剂。SICAPENT®五氧化二磷干燥剂比表面积更大,干燥性能更佳,速度比标准的五氧化二磷快约20%。
聯結
替代品:SX0137-1
分析報告
吸水量: ≥ 50 %
颜色变为蓝色:符合
法律資訊
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1