等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
化驗
≥98% (acidimetric)
形狀
solid
雜質
≤0.01% reductants (as P2O5)
≤20 ppm nitrogen (N)
≤50 ppm insolubles
pH值
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
420 °C (closed capillary tube)
密度
2.28 g/cm3 at 20-25 °C
體積密度
700 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
正離子痕跡
As: ≤200 ppm
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤10 ppm
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤50 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[P]21(=O)O[P]3(=O)O[P](=O)(O2)O[P](=O)(O1)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChI 密鑰
DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
應用
- Synthesis of new azo compounds based on N-(4-hydroxypheneyl)maleimide and N-(4-methylpheneyl)maleimide.: 本研究介绍了如何利用二氧化磷合成新型偶氮化合物,证明了其在促进有机合成中的复杂反应方面的实用价值——特别是在形成 N 取代的马来酰亚胺衍生物方面——这对于检测分子相互作用的分析化学至关重要(Mohammed IA et al., 2010)。
分析報告
鉴别:通过测试
不溶物:≤50 ppm
重金属(以Pb计):≤50 ppm
总氮(N):≤20 ppm
氯化物(Cl):≤10 ppm
硝酸盐(NO₃):≤5 ppm
As(砷):≤200 ppm
Ca(钙):≤50 ppm
Cd(镉):≤5 ppm
Co(钴):≤5 ppm
Cu(铜):≤5 ppm
Fe(铁):≤10 ppm
K(钾):≤20 ppm
Mg(镁):≤10 ppm
Mn(锰):≤5 ppm
NH₄(铵):≤10 ppm
Na(钠):≤50 ppm
Ni(镍): ≤5 ppm
Pb(铅):≤5 ppm
Sb(锑):≤10 ppm
Zn(锌):≤ 5 ppm
还原物质(P₂O₃):≤0.01 %
符合ACS,ISO,Reag Ph Eur
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1