主要文件
BR66025
BRAND®干燥器板
for nominal size 200 mm, O.D. 190 mm, polypropylene
别名:
干燥器, 干燥器板, 配件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料:
polypropylene
外徑:
190 mm
材料
polypropylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
BRAND 66025
外徑
190 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)