主要文件
PHR1839
Supelco
盐酸阿米洛利
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
阿米洛利 盐酸盐 二水合物, N-脒基-3,5-二氨基-6-氯吡嗪甲酰胺盐酸盐 盐酸盐 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8ClN7O · HCl · 2H2O
CAS号:
分子量:
302.12
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 8
traceable to Ph. Eur. A0370000
traceable to USP 1019701
API 家族
amiloride
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N=C(N)N.Cl.O.O
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
InChI 密鑰
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据 ISO 17034ISO/IEC 17025 进行生产和认证。所有关于 CRM 的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC3170。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Egor A Turovsky et al.
Biology, 10(8) (2021-08-28)
To date, there are practically no data on the mechanisms of the selenium nanoparticles action on calcium homeostasis, intracellular signaling in cancer cells, and on the relationship of signaling pathways activated by an increase in Ca2+ in the cytosol with