Key Documents
PHR1800
Supelco
安乃近
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
安乃近 钠 水合物, (吡啶基甲基氨基)甲磺酸 钠盐, 1-苯基-2,3-二甲基-5-吡唑酮-4-甲基氨基甲烷磺酸钠, 4-甲基氨基-1,5-二甲基-2-苯基-3-吡唑啉酮甲磺酸钠, [(2,3-二氢-1,5-二甲基-3-羰基-2-苯基-1H-吡唑-4-基)甲基氨基]甲磺酸一钠盐 钠盐, 去甲氨基比林甲磺酸盐 钠, 安乃近, 安乃近钠, 安乃进, 甲氨基安替比林甲磺酸钠, 罗瓦尔精, 诺瓦经
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N3O4S · Na · H2O
CAS号:
分子量:
351.35
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. M0600900
API 家族
metamizole
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
安乃近(Dipyrone)是一种有效的镇痛药和退烧药。安乃近在外周和中枢神经系统中均抑制前列腺素的合成。安乃近可作为前药。它迅速水解为 N-甲基-4-氨基安替比林(MAA)和 4-氨酰安替比林(AA),它们抑制环加氧酶的活性,并可以进一步与中央和周边大麻素(CB1 和 CB2)结合的花生四烯酸形成化合物酰化受体和 TRPV1 受体。人们相信这些代谢物在代谢素活性中起主要作用。由于一些患者的粒细胞缺乏症的副作用,在一些国家中已将安乃近撤出了临床应用。
分析報告
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入LRAC2806。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)