化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CN(C)c1[c]([n]([n](c1C)C)c2ccccc2)=O.O
InChI
1S/C13H17N3O4S.Na.H2O/c1-10-12(14(2)9-21(18,19)20)13(17)16(15(10)3)11-7-5-4-6-8-11;;/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
UNZIDPIPYUMVPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
咪他唑钠是一种非甾体类抗炎药(NSAID)。它被广泛用作止痛药和解热剂。
生化/生理作用
安乃近(Dipyrone)是一种有效的镇痛药和退烧药。
安乃近(Dipyrone)是一种有效的镇痛药和退烧药。安乃近在外周和中枢神经系统中均抑制前列腺素的合成。安乃近可作为前药。它迅速水解为 N-甲基-4-氨基安替比林(MAA)和 4-氨酰安替比林(AA),它们抑制环加氧酶的活性,并可以进一步与中央和周边大麻素(CB1 和 CB2)结合的花生四烯酸形成化合物酰化受体和 TRPV1 受体。人们相信这些代谢物在代谢素活性中起主要作用。由于一些患者的粒细胞缺乏症的副作用,在一些国家中已将安乃近撤出了临床应用。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Acute kidney injury associated with metamizole sodium ingestion.
Hassan K, et al.
Renal Failure, 33(5), 544-547 (2011)
Diéssica Padilha Dalenogare et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(8) (2021-08-29)
Headaches are frequently described in progressive multiple sclerosis (PMS) patients, but their mechanism remains unknown. Transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) was involved in neuropathic nociception in a model of PMS induced by experimental autoimmune encephalomyelitis (PMS-EAE), and TRPA1 activation