生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98.0%
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +27±2°, c = 5% in H2O
雜質
≤0.002% heavy metals
損耗
≤3% loss on drying
顏色
white
pH值
6.8-7.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, almost colorless
SMILES 字串
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
InChI 密鑰
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
D-泛酸半钙盐,又称泛酸钙,是一种水溶性B族复合维生素。它存在于各种食物中。
應用
D-泛酸半钙盐作为完全培养基的补充剂,用于培养构巢曲霉。
辅酶 A生物合成中的前体。
生化/生理作用
D- 泛醇是D-泛酸的酒精类似物和生物前体。这些类似物是辅酶A的磷酸泛酰巯基乙胺部分生物合成中的前体。 D-泛醇和D-泛酸应用于各种护肤产品中。D-泛酸在控制角化细胞增殖和分化方面发挥作用。D-泛醇可用于紫外线照射皮肤保护乳剂的研究并且是一种湿润剂。D-泛酸对于正常上皮细胞功能至关重要。它可促进伤口愈合过程。
物理性質
由于游离酸具有不稳定的吸湿性,因此使用了钙盐。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Pantothenic acid
Kelly GS
Alternative Medicine Review, 16(3), 263-275 (2011)
Pantothenic acid
Rawalpally TR
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2000)
Wound healing activity of Memecylon umbellatum Burm
Puratchikody A and Nagalakshmi G
Journal of plant sciences, 2(2), 179-186 (2007)
Transport Assays in Aspergillus nidulans
Krypotou E and Diallinas G
Molecular Microbiology (2013)
Organisation of the pantothenate (vitamin B5) biosynthesis pathway in higher plants
Ottenhof HH, et al.
The Plant Journal, 37(1), 61-72 (2004)