certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 932
traceable to Ph. Eur. I0100000
traceable to USP 1338007
API 家族
imipramine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
盐酸丙咪嗪可通过干扰去甲肾上腺素或5-羟色胺的再摄取来提高患者的情绪,从而常用于治疗抑郁症。
盐酸丙咪嗪可通过干扰去甲肾上腺素或5-羟色胺的再摄取来提高患者的情绪,从而常用于治疗抑郁症。
應用
盐酸丙咪嗪可作为药物参考标准品,通过色谱和分光光度技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
三环类抗抑郁药;抑制 5-羟色胺和去甲肾上腺素转运蛋白;对多巴胺转运蛋白影响很小。
三环类抗抑郁药;抑制血清素和去甲肾上腺素转运蛋白的 Ki 值分别为 7.7 nM 和 67 nM。对多巴胺转运蛋白影响很小(Ki = 25 μM)。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质 (CRM) 按照 ISO 17034 和 ISO/IEC 17025 生产和认证。所有关于此 CRM 的信息均记载在分析证书中。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入LRAA8623。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Second-order derivative spectrophotometric assay for imipramine hydrochloride and diazepam in pure admixtures and in dosage forms.
Umapathi P and Parimoo P
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 13(8), 1003-1009 (1995)
Application of two chemometric methods for the determination of imipramine, amitriptyline and perphenazine in content uniformity and drug dissolution studies.
Markopoulou CK, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(2), 249-258 (2005)
Simultaneous determination of imipramine hydrochloride and chlordiazepoxide in pharmaceutical preparations by spectrophotometric, RP-HPLC, and HPTLC methods.
Patel SK and Patel NJ
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 93(3), 904-910 (2010)
Simultaneous spectrophotometric estimation of imipramine hydrochloride and chlordiazepoxide in tablets.
Patel S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 71(4), 468-468 (2009)