Merck
PHR1223
Supelco
2-甲基吡嗪
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2
CAS号:
分子量:
94.11
Beilstein:
105778
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001376
API 家族
glucosamine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
135 °C/761 mmHg (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1cnccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
CAWHJQAVHZEVTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。2-甲基吡嗪是年糕、烤花生和大豆产品中被报道的主要风味挥发物之一。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
要查看此物质的示例检验报告,请在下面的空格中输入LRAA9035。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Bruna R Toledo et al.
Journal of chromatography. A, 1346, 1-7 (2014-05-03)
Solid-phase microextraction (SPME) using cross-linked polymeric ionic liquid (PIL)-based sorbent coatings was used to extract volatile aroma-related compounds from coffee samples. Several PIL-based coatings were screened alongside a commercial poly(acrylate) (PA) SPME coating. The best performing PIL-based SPME fiber, poly(1-vinyl-3-hexadecylimidazolium
实验方案
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde