certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1055002
traceable to USP 1613564
API 家族
sodium benzoate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯甲酸钠是苯甲酸的一种钠盐,与苯甲酸相比,它可自由溶于水。它通常用作化妆品、食品和药品的抗菌防腐剂。
用于质量控制的制药二级标准品,可为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,用于内部工作标准品的制备。
用于质量控制的制药二级标准品,可为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,用于内部工作标准品的制备。
應用
苯甲酸钠可作为药物参考标准品,通过滴定分析和液相色谱法对原材料、食品、化妆品和制药配方中的分析物进行测定。
这些二级标准品是经过检验的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAC0283。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Simultaneous determination of aspartame, acesulfame-K, saccharin, citric acid and sodium benzoate in various food products using HPLC-CAD-UV/DAD
European Food Research and Technology, 238(3), 357-365 (2014)
High-pressure liquid chromatographic assay of dextromethorphan hydrobromide, guaifenesin, and sodium benzoate in an expectorant syrup
Journal of Chromatographic Science, 26(12), 636-639 (1988)
HPLC and LC-MS/MS methods for determination of sodium benzoate and potassium sorbate in food and beverages: Performances of local accredited laboratories via proficiency tests in Turkey
Food Chemistry, 175(3), 273-279 (2015)
Sodium Benzoate
United States Pharmacopeia/National Formulary, 38(3)(1-2), 5951-5951 (2018)
Sodium Benzoate
European pharmacopoeia, 883(1-2), 3566-3567 (2017)