等級
ZerO2®
品質等級
蒸汽密度
3.86 (vs air)
蒸汽壓力
11.8 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
1178 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
7.1 %
雜質
≤0.005% water
water
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
pH值
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
法律資訊
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C