Merck
284513
Sigma-Aldrich
氯苯
anhydrous, 99.8%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Cl
CAS号:
分子量:
112.56
Beilstein:
605632
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
3.86 (vs air)
蒸汽壓力
11.8 mmHg ( 25 °C)
化驗
99.8%
形狀
liquid
自燃溫度
1178 °F
expl. lim.
7.1 %
雜質
<0.005% water
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
氯苯可用于2-异丁基噻唑在钯(II)乙酸丁二酯-1-二氨基膦存在下的芳基化反应,生成5-苯基-2-异丁基噻唑。它还可以作为合成二价铑(三苯基乙酸酯)二聚体的溶剂,它是一种高效的铑催化剂,用于硝基苯C-H插入反应。
其他說明
货号284513-6X1L的产品即将停产。请订购284513-1L单瓶装,因为其物理参数与上述产品本质相同。
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Palladium (II) acetate-butyldi-1-adamantylphosphine catalyzed arylation of electron-rich heterocycles. preparation of 5-phenyl-2-isobutylthiazole.
Organic Syntheses, 89, 105-105 (2009)
K. Huard and H. Lebel,
Organic Syntheses, 86, 59-69 (2009)
Preparation of 4-spirocyclohexyloxazolidinone by C-H bond nitrene insertion
Huard K and Lebel H
Organic Syntheses, 86, 59-59 (2009)
Efficient recyclable organic solar cells on cellulose nanocrystal substrates with a conducting polymer top electrode deposited by film-transfer lamination.
Zhou Y, et al.
Organic Electronics, 15(3), 661-666 (2014)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 302-302 (1994)