Merck
60489-M
Sigma-Aldrich
戊烷
≥99% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
35-36 °C (lit.)
蒸汽密度
2.48 (vs air)
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
expl. lim.
~8.3 %
技術
GC/GC: suitable
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
其他說明
Pertains only in Germany: unversteuert
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-56.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-49.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)