product name
SPME 纤维组件二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
材料
StableFlex fiber
notched gray hub
品質等級
針尺寸
23 ga
包裝
pk of 3
環保替代產品特色
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
技術
solid phase microextraction (SPME): suitable
纖維長度
2 cm
基質活性組
DVB/CAR/PDMS coating
應用
food and beverages
相容性
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
環保替代類別
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
SPME纤维头组件最多可重复使用100次以上,具体取决于应用和保养情况。重复使用时,在每次分析前后加热即可。HPLC应用或加热不足以充分清洁纤维头时,可使用溶剂。每个组件都有一个颜色编码或带缺口中心盖,用于指示纤维头上的涂层类型。较小的分子保留纤维头涂层含吸附剂的孔中,如羧基、二乙烯基苯颗粒。
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
特點和優勢
设计与 Merlin Microseal 密封系统结合使用;可与其他无隔垫的系统一起使用。
其他說明
外观可能会有所不同。纤维头上可能可见较暗的斑点,但不会影响性能。
腳註
键合到柔性熔融石英芯层上的涂层,在更不易断裂的萃取头上获得更合适的涂层。与在标准熔融石英芯层上的同样涂层相比,在萃取选择性上略有区别。不含弹簧的 2cm 萃取头组件。
其他客户在看
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Applied SPME, 364-371 (1999)
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)