Merck
59765
Supelco
(+)-异蒲勒醇
analytical standard
别名:
(1S,2R,5S)-2-异丙烯基-5-甲基环己醇, (1S,3S,4R)-对薄荷-8-烯-3-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
分子量:
154.25
Beilstein:
4659691
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +22±0.5°, neat
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
n20/D 1.470
bp
91 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
C[C@H]1CC[C@@H]([C@@H](O)C1)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1
InChI 密鑰
ZYTMANIQRDEHIO-AEJSXWLSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)