agency
reag. ISO
品質等級
形狀
solid
pH值
6.0-7.5 (25 °C, 20 g/L in H2O)
溶解度
50 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
一般說明
碳水化合物
淀粉通常由两种分子类型组成:直链淀粉和支链淀粉。淀粉和变性淀粉是重要的辅料。它们充当填充剂/粘合剂。
淀粉通常由两种分子类型组成:直链淀粉和支链淀粉。淀粉和变性淀粉是重要的辅料。它们充当填充剂/粘合剂。
分析報告
外观(颜色):白色
外观(性状):细粉末
pH值(2 %;水):6.0 - 7.5
灵敏度:通过测试
还原性物质(以麦芽糖计):最高为0.7
硫酸灰分:最高为0.4
干燥失重(105 °C,2 h):最高为10
作为酶底物(对于淀粉酶)的适用性:通过测试
Iso试剂
外观(性状):细粉末
pH值(2 %;水):6.0 - 7.5
灵敏度:通过测试
还原性物质(以麦芽糖计):最高为0.7
硫酸灰分:最高为0.4
干燥失重(105 °C,2 h):最高为10
作为酶底物(对于淀粉酶)的适用性:通过测试
Iso试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1