Merck
S9765
Sigma-Aldrich
可溶性淀粉
ACS reagent
别名:
可溶性淀粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H10O5)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
potato
品質等級
等級
ACS reagent
形狀
powder
燃燒殘留物
≤0.4%
顏色
white
pH值
5.0-7.0 (25 °C, 2% in solution)
mp
256 -258  °C ((493 - 496 °F ))
溶解度
H2O: passes test
適合性
passes test for sensitivity as indicator
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
InChI 密鑰
GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可溶性淀粉已被用于:
  • 作为淀粉葡萄糖苷酶活性测定的参考标准品
  • 作为鱼消化系统匀浆中淀粉酶活性的底物
  • 作为模拟人体肠道氧化还原模型中饲料溶液的组分
生化/生理作用
由植物合成的淀粉为直链淀粉和支链淀粉的聚合物。直链淀粉是葡萄糖的线性聚合物,而支链淀粉是一种高度支化的聚合物。淀粉是一种可再生和可生物降解的聚合物,广泛用于淀粉纳米粒子(SNP)的开发。淀粉具有灵活的结构特性,并经过修改和功能化,适用于制药应用。淀粉包括快速消化淀粉(RDS)、缓慢消化淀粉(SDS)、以及抗性淀粉(RS)。抗性淀粉可改善代谢特征以及肠道细菌,并具有抗糖尿病功能。抗性淀粉具有低血糖指数,有助于控制体重。它可能能够有效治疗代谢疾病和结肠癌。
準備報告
最佳做法是,首先使用2 g淀粉和少量冷水制备糊状物,然后边搅拌边将其添加到100 mL沸水中。
乳光色不应有明显变化。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种多糖产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Resistant starch regulates gut microbiota: structure, biochemistry and cell signalling
Yang X, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 42(1), 306-318 (2017)
Yadong Zhao et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Lignin fractions having different molecular weights and varied chemical structures isolated from kraft lignins of both softwood and hardwood via a sequential solvent fractionation technique were incorporated into a tunicate cellulose nanofibers (CNF)-starch mixture to prepare 100% bio-based composite films.
The intensification of amyloglucosidase-based saccharification by ultrasound
Oliveira HM, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 49(6), 128-136 (2018)
Preparation and application of starch nanoparticles for nanocomposites: A review
Le Corre D, et al.
Reactive and Functional Polymers, 85, 97-120 (2014)
A review of the chemical modification techniques of starch
Masina N, et al.
Carbohydrate Polymers, 157, 1226-1236 (2017)