化驗
≥98.0% (N)
≥99.0%
形狀
solid
品質
for spectrophotometric det. of urea
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
bp
185-186 °C (lit.)
mp
75-76 °C
75-78 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI 密鑰
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,3-丁二酮单肟 (BDM) 又名二乙酰单肟,它也是一种亲核剂,它能使有机磷酸酯中毒的乙酰胆碱酯酶去磷酸化。它也是骨骼肌肌球蛋白 II 的典型的非竞争性抑制剂,抑制化学和运动活性。
應用
- 一种延长活体心脏切片生命力和功能的新方法: 该研究介绍了2,3-丁二酮一肟在实验环境中延长心脏组织样本功能寿命的新应用,为心脏生物学和潜在治疗靶点提供了见解(Ross et al., 2023)。
- TPM3中R168H突变引起的肌肉收缩能力控制解除的的分子机制以及治疗剂引起的作用的弱化。: 该研究利用2,3-丁二酮一肟来研究肌肉收缩力中受到基因突变影响的分子途径,有助于了解肌肉疾病及其管理(Karpicheva et al., 2023)。
- 不可逆膜通透化后大鼠灌注心脏中心肌细胞激动性钙波和伸缩带的产生。: 该研究采用2,3-丁二酮单肟考察了其在应激下诱导心脏细胞中特定细胞事件的作用,突出了其在心脏病机制和治疗研究中的潜力 (Morishita et al., 2023)。
分析報告
溶解度:
0.5g 本品加入到 10mL 水或者 10mL 乙醇中,可以形成澄清溶液。
灵敏性测试:
将溶于 3mL 水和 5mL 浓盐酸的 0.05mg 尿素与 3% 的二乙酰单肟水溶液在水浴上加热 10 分钟,颜色呈淡黄色。
0.5g 本品加入到 10mL 水或者 10mL 乙醇中,可以形成澄清溶液。
灵敏性测试:
将溶于 3mL 水和 5mL 浓盐酸的 0.05mg 尿素与 3% 的二乙酰单肟水溶液在水浴上加热 10 分钟,颜色呈淡黄色。
其他說明
用于尿素和脲基化合物比色测定的试剂 ;钴 (II)、镍 (II)、钯 (II) 和铼 (VII) 的光谱分析试剂 ;镍 (Ⅱ) 重量法测定用试剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
W.B. Guenther
Analytical Letters, 12A, 1305-1305 (1979)
Improvements on the Prescott-Jones method for the colorimetric analysis of ureido compounds.
D B Shindler et al.
Analytical biochemistry, 97(2), 421-422 (1979-09-01)
Multiple Effects of 2, 3-Butanedione Monoxime.
Sellin LC and McArdle JJ/
Pharmacology & Toxicology, 74 (4-5), 305-313 (1994)
2, 3-Butanedione monoxime (BDM) as a myosin inhibitor.
Ostap EM.
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 23 (4), 305-308 (2002)
Chang Liu et al.
Molecular plant, 11(11), 1389-1399 (2018-10-09)
The process of pollen germination is crucial for flowering plant reproduction, but the mechanisms through which pollen grains establish polarity and select germination sites are not well understood. In this study, we report that a formin family protein, AtFH5, is localized