Merck
162574
Sigma-Aldrich
二甲基乙二肟
ACS reagent, ≥99%
别名:
DMG, 2,3-丁二酮二肟, 丁二酮肟
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3
CAS号:
分子量:
116.12
Beilstein:
506731
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
雜質
≤0.05% insol. Alcohol
燃燒殘留物
≤0.05%
mp
240-241 °C (lit.)
適合性
passes test for determination of nickel
官能基
amine
oxime
SMILES 字串
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChI 密鑰
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁二酮肟 (DMG) 是一种络合配体。二甲基乙二肟与 N -乙酰甘氨酸和各种金属如 VO (IV)、Ni (II)、Zn (II)、Pd (II)、Cd (II) 和 Pb (II) 形成编号混合配体复合物。
應用
丁二酮肟可用作螯合剂 ,通过重量法 、滴定法 或比色法分析络合物中的镍离子。
用吸附溶出伏安法测定 5.5 mol/L 氯化钠水溶液中的金属杂质钴、镍,可以用丁二酮肟 (DMG) 作为络合剂。它可用于丁二酮肟镍的制备,丁二酮肟镍是一种染料复合物,用于制备染料敏化太阳能电池。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Chelating agents in nonaqueous titrimetry.
Brummet BD and Hollweg RM
Analytical Chemistry, 28(4), 448-450 (1956)
The basis of the selectivity of dimethylglyoxime as a reagent in gravimetric analysis.
Sharpe AG and Wakefield DB
Journal of the Chemical Society, 281-285 (1957)
Nile Blue and Nickel Organometallic Dyes Applied in Dye-sensitized Solar Cells.
Siami E, et al.
Portugaliae Electrochimica Acta , 33(1), 23-33 (2015)
Preparation and Spectral Properties of Mixed-Ligand Complexes of VO (IV), Ni (II), Zn (II), Pd (II), Cd (II) and Pb (II) with Dimethylglyoxime and N-Acetylglycine.
Shaker SA
Journal of Chemistry, 7(S1), S580-S586 (2010)
Application of adsorptive stripping voltammetry (AdSV) for the analysis of trace metals in brine.
Romanus A, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 340(6), 363-370 (1991)