主要文件
26158-U
带端头的 Hamilton® 活塞组件,用于 1000、1700 和 1800 系列
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
PTFE plunger tip
尺寸
500 μL
特點
1750 LT, LTN, RN, or TLL
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 1169-01
相容性
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于维修 Hamilton 1000、1700 和 1800 系列注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)