材料
PTFE plunger tip
特點
1705 LT, RN, or TLL
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 1162-01
進樣針體積
50 μL
相容性
for use with Hamilton 1705 (LT, RN, or TLL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于维修 Hamilton 1000、1700 和 1800 系列注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3