主要文件
26156
带端头的 Hamilton® 活塞组件,用于 1000、1700 和 1800 系列
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE plunger tip
尺寸
250 μL
特點
1725LT, N, RN, or TLL
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 1162-03
相容性
for use with Hamilton 1725 (LT, N, RN, or TLL)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于维修 Hamilton 1000、1700 和 1800 系列注射器。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)