主要文件
20687
Hamilton® 注射器,1700 系列
1705N, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
材料
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
描述
Gastight®
特點
needle type N (cemented)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 80900
針長
51 mm (2 in.)
容積
50 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)