材料
bevel tip stainless steel needle
特點
needle bevel tip
製造商/商標名
Hamilton 81243
容量
500 μL
針尺寸
2 in. (55 mm)
22 gauge
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于气相和液相色谱、腐蚀性气体和挥发性液体。化学惰性的 PTFE 头活塞。200psi 额定压力的紧密注射器。粘合的可拆卸针头带有 2 英寸长的 2 号点式针头。 Luer 针头和带 TLL 锁定器的进样针,不包括针头。
*表明活塞涂覆有 PTFE 涂层。
*表明活塞涂覆有 PTFE 涂层。
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
其他客户在看
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)