形狀
crystalline
品質等級
分子量
Mr = 677.63
包裝
pkg of 10 mg
製造商/商標名
Roche
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
209-217 °C
溶解度
DMSO: 20 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
water: 20 mg/mL
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
ethanol: sparingly soluble
hexane: insoluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].[H]C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O)C(C)C
InChI
1S/C27H44N10O6.2ClH/c1-16(2)21(23(40)34-18(15-38)10-6-12-32-25(28)29)37-22(39)19(11-7-13-33-26(30)31)35-27(43)36-20(24(41)42)14-17-8-4-3-5-9-17;;/h3-5,8-9,15-16,18-21H,6-7,10-14H2,1-2H3,(H,34,40)(H,37,39)(H,41,42)(H4,28,29,32)(H4,30,31,33)(H2,35,36,43);2*1H/t18?,19-,20?,21-;;/m0../s1
InChI 密鑰
YAHXZYICKJUJEO-BXLPLHKWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
木瓜蛋白酶,0.16
胰蛋白酶,0.26
组织蛋白酶 A,1.19
组织蛋白酶 B,0.59
组织蛋白酶 D,125
纤溶酶,93
糜蛋白酶和胃蛋白酶,250
也有报道用 K I = 1.4μM
生化/生理作用
公式變體
準備報告
工作液: 溶于水、甲醇或 DMSO 至 20 mg/mL。略溶于乙醇、丙醇或丁醇。不溶于苯、氯仿 (CHCl 3 )、己烷或石油和乙醚。
储存条件(工作液):-15 至-25°C
稀释液应分装冷冻储存于-15 至-25°C 条件下。应避免微生物的生长和反复冷冻。稳定约一个月。
稀释溶液应在冰上保存,因为末端醛容易氧化和消旋化,所以只能保存一天。
重構
注: DMSO(二甲基亚砜)会渗透皮肤,并带有溶解的蛋白酶抑制剂。应随时佩戴适当的眼睛、皮肤等保护装置。
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
11004646001 | 4061838693778 |