Merck
L8511
Sigma-Aldrich
亮肽素
powder, ≥85% (HPLC)
别名:
亮抑酶肽 半硫酸盐, Acetyl-Leu-Leu-Arg-al, N-乙酰基-L-亮氨酰-L-亮氨酰-L-精氨醛 半硫酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
分子量:
475.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
产品名称
亮肽素, synthetic, ≥85% (HPLC)
生物源
synthetic
化驗
≥85% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
H2O: 50 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
InChI 密鑰
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
亮肽素已被用作蛋白酶抑制剂:在冰冷的裂解缓冲液中收集蛋白免疫印迹和免疫沉淀用细胞在染色质免疫沉淀(ChIP)裂解缓冲液中用于分离染色质片段化样品在裂解缓冲液中用于裂解细胞以进行串联亲和纯化(TAP)。
生化/生理作用
丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶抑制剂。抑制纤溶酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和组织蛋白酶B。不抑制胃蛋白酶、组织蛋白酶A和D、凝血酶或α-糜蛋白酶。有效浓度为10-100 μM.
丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶抑制剂。抑制纤溶酶、胰蛋白酶、木瓜蛋白酶、钙蛋白酶和组织蛋白酶B。不抑制胃蛋白酶、组织蛋白酶A和D、凝血酶或α-糜蛋白酶。有效浓度为10-100 μM.已有许多研究使用亮抑酶肽来预防因听觉过度刺激或耳毒性抗生素庆大霉素引起的听力损失。(耳蜗毛细胞的丧失被认为是由钙蛋白酶介导的。)
亮肽素有助于保护运动神经元免于细胞凋亡。它还有助于增强神经损伤后的肌肉功能。它具有神经营养作用和促进生长作用。
分析報告
由于溶液中三种形式之间的平衡,亮氨酸肽在 HPLC 上产生多个峰。使用三个主峰测定纯度。大多数污染肽是外消旋亮抑酶肽。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
LAMTOR/Ragulator is a negative regulator of Arl8b-and BORC-dependent late endosomal positioning
Filipek PA, et al.
The Journal of Cell Biology, 216(12), 4199-4215 (2017)
An Improved Method for Measuring Chromatin-binding Dynamics Using Time-dependent Formaldehyde Crosslinking
Hoffman EA, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Inhibition of calpains, by treatment with leupeptin, improves motoneuron survival and muscle function in models of motoneuron degeneration
Kieran D and Greensmith L
Neuroscience, 125(2), 427-439 (2004)
Neurotrophic action of leupeptin, a protease inhibitor on ventral spinal cord in culture
Iwasaki Y, et al.
The International Journal of Neuroscience, 46(3-4), 97-100 (1989)
Masafumi Chiba et al.
Oncology reports, 37(4), 1943-1952 (2017-03-06)
Specimens obtained with endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration (EUS-FNA) are often tiny and fragmented leading to an inconclusive and doubtful diagnosis. To overcome the limitations of EUS-FNA in the cytological diagnosis of pancreatic adenocarcinoma (PCA), we evaluated whether quantification of