無性繁殖
MAPK-YT, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ERK-1 44 kDa
antigen ERK-2 42 kDa
物種活性
human, Caenorhabditis elegans, Xenopus, Drosophila, hamster, rat, bovine, mouse, yeast
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
1.5-2 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using a whole cell extract of RAT-1 cells treated with vanadate and H2O2.
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
mouse ... Mapk1(26413) , Mapk3(26417)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
小鼠抗 MAP 激酶(活化形式,二磷酸化ERK-1&2)单克隆抗体(小鼠 IgG1 同种型)源自 MAPK-YT 杂交瘤,该杂交瘤是由小鼠骨髓瘤细胞 (NS1) 和来自经免疫接种的 BALB/c 小鼠的脾细胞融合产生的 合成磷酸化肽,含有与磷酸化形式的 ERK 活化环相对应、与 KLH 结合的的氨基酸。通过使用小鼠单克隆抗体同种型试剂(产品号ISO2)和双扩散免疫检测,以确定同种型。
特異性
免疫原
應用
小鼠抗 MAP 激酶单克隆抗体(活化状态,二磷酸化ERK-1&2)可用于检测
- 使用免疫荧光显微镜观察心肌细胞中的 ERK1/2
- 人嗜酸性粒细胞中的 ERK1/2(免疫印迹法)
- 蛋白质芯片检测人支气管上皮细胞 ERK
- 使用免疫荧光试验和免疫印迹分析人肝细胞系中的 ERK 蛋白
- 免疫沉淀法测定人胚肾细胞中的 ERK1/2
生化/生理作用
抗 MAP 激酶(活化状态,二磷酸化 ERK-1 和 2)单克隆抗体对活性双磷酸化形式的 MAP 激酶(ERK-1 和 ERK-2,分别为 44 kDa 和 42 kDa)具有特异性。该抗体识别的表位包含活性MAP激酶(ERK-2中的Thr183和Tyr185)调节位点内的磷酸化苏氨酸和酪氨酸残基。它无法识别非磷酸化或单磷酸化形式的 MAP 激酶分子,或二磷酸化形式的Jun 激酶 (JNK) 和 p38 MAP 激酶。
MAPK 介导的信号通路与神经退行性疾病和癌症的发病机制有关。ERK1 基因位点的缺失与 DiGeorge 综合征 (DGS) 和腭心面综合征 (VCFS) 以及先天性心脏缺陷有关。MAPK3 基因位点重排可能参与自闭症谱系障碍和精神分裂症的发病机制。
外觀
儲存和穩定性
免責聲明
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
商品
Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia in the elderly and is characterized by gradual loss of cognitive functions.