Merck
10814407001
Roche
过氧化物酶
EIA grade, from horseradish
别名:
POD
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
horseradish
品質等級
化驗
90% (HPLC)
形狀
lyophilized (salt-free)
比活性
~225 U/mg lyophilizate, 25 °C (Guaiacol, H2O2)
包裝
pkg of 100 mg
製造商/商標名
Roche
濃度
10 g/L
技術
activity assay: suitable
顏色
red to brown
最適pH
6.0-6.5
溶解度
water: soluble at 68 °F
適合性
suitable for molecular biology
UniProt登錄號
應用
detection
life science and biopharma
異物活動
ATPase <0.00100%, none detected
AcP <0.00100%
Catalase <0.700%
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
相关类别
一般說明
供体:过氧化氢氧化还原酶
过氧化物酶可以通过氨基以及碳水化合物部分与其他蛋白质偶联。重新配制的溶液可以直接用于偶联,无需预先透析。
應用
过氧化物酶(POD)已被用于精氨酸氧化酶活性测定。
序列
阻断物质
制剂不含有阻断氨基的物质,但与其他酶相比,POD只有2-3个不可接近的游离氨基;即使通过POD的延长透析,NH2-基团数量/mol也不会改变。
POD
POD含有1分子的血红素IX作为辅基和2分子的Ca2+
POD具有>10种同工酶形式(有些来源估计约有40种同工酶)。
碳水化合物含量
12-14.5 mg/100 mg冻干品
游离氨基
游离氨基:2-3 mol/mol酶
準備報告
激活剂:氨,吡啶,咪唑,均在pH>7的条件下;去污剂
工作浓度:立即用于偶联的建议工作比例为2 mg POD:4 mg IgG(摩尔比=2:1,POD:IgG)。
酶比活性:约225U/mg冻干品(+25°C,愈创木酚,H2O2)约1,000 U/mg冻干品(+ 25°C,ABTS,H2O2,pH 5.0)约3,500 U/mg冻干品(+ 25°C,四甲基联苯胺,H2O2
氨基:2-3 mol/mol酶
碳水化合物:12.0 - 14.5% (w/w)
同工酶: ≥90%同工酶C (HPLC)
纯度:单峰(HPLC)
纯度数:3.0 - 3.5 (A403/A275)
儲存和穩定性
保存于密闭容器内,置于干燥通风处。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Andrew C Goodwin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 720, 173-181 (2011-02-15)
Spermine oxidase (SMO), the most recently characterized polyamine metabolic enzyme, catalyzes the direct back-conversion of spermine to spermidine in an FAD-dependent reaction that also yields the byproducts hydrogen peroxide (H(2)O(2)) and 3-aminopropanal. These metabolites, particularly H(2)O(2), have been implicated in