Key Documents
1.16216
Sigma-Aldrich
过氧化物酶
(from horse radish) 10000 U/vial for biochemistry EC 1.11.1.7
别名:
过氧化物酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352204
酶委員會索引編號:
232-668-6
NACRES:
NA.28
生物源
horseradish
品質等級
形狀
solid
pH值
6.5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
辣根过氧化物酶(HRP)是一种糖蛋白,属于过氧化物酶家族中的氧化还原酶。由辣根中提取。HRP的含糖量较高,以血红素photohemin IX为辅基。
生化/生理作用
过氧化物酶通过氧化还原反应催化过氧化物断裂。活性中心包括血红素、半胱氨酸巯基、硒、锰等化学基元。过氧化物酶同工酶是活性氧氧化、固有免疫、激素生物合成及许多疾病发生中的关键因素。常用于传感器、药物递送工具、环境保护、生物修复和能量生产应用。辣根过氧化物酶(HRP)是比色、荧光、化学发光、电化学和免疫分析中广为使用的氧化还原酶。可使用邻苯二胺和过氧化氢测定浓度。HRP可作为免疫细胞化学的示踪剂,广泛用于抗体-酶的偶联标记。
特點和優勢
  • 适合制备较小的抗体-酶偶联物
  • 低分子量偶联物的细胞穿透性更佳
  • 偶联物的小体积更易接触组织切片内的抗原结构
  • 交联条件下依然保持稳定
分析報告
活性
- 过氧化氢和愈创木酚;pH 7.0;25 °C:
约 170 U/mg
: ≥ 10000 U/Glas
过氧化氢酶: ≤ 1 U/mg
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3