生物源
horseradish
品質等級
形狀
lyophilized (salt-free)
比活性
≥250 units/mg protein (At 25 °C with guaiacol and H2O2 as the substrates.)
250 U/mg
包裝
pkg of 25,000 U
製造商/商標名
Roche
最適pH
6.0-6.5
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
一般說明
供体:过氧化氢氧化还原酶
过氧化物酶 (POD) (E.C. 1.11.1.7) 在大多数水果和蔬菜中广泛表达。
應用
电子供体的氧化(例如,双键的环氧化)。过氧化物酶可通过其氨基以及其碳水化合物部分与其他蛋白质偶联。复溶溶液可直接用于偶联,无需预先透析。已用于配体印迹。
过氧化物酶 (POD) 已被用于 AUR(Amplex 红外线测定)中测定由分解的段塞细胞产生的胞外 H2O2。
生化/生理作用
过氧化物酶 (POD) 参与大量有机化合物的脱氢,包括酚类和芳香胺、对苯二酚和对苯二酚胺,主要是联苯胺衍生物。
品質
污染物:< 0.001% ATP 酶和酸性磷酸酶,< 0.7% 过氧化氢酶
纯度编号:约 3.0 (A403/A275)
纯度编号:约 3.0 (A403/A275)
準備報告
催化剂:氨、吡啶、咪唑,均在 pH7 以上;洗涤剂。
工作溶液:PBS(磷酸盐缓冲盐水)或水(起始浓度 20 mg/mL)。
工作溶液:PBS(磷酸盐缓冲盐水)或水(起始浓度 20 mg/mL)。
重構
10 mg/mL 水溶液:澄清,红棕色;pH 值:6.0 至 7.0。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Methods of Enzymatic Analysis (1974)
Social amoebae trap and kill bacteria by casting DNA nets
Nature Communications, 7, 10938-10938 (2016)
Inactivation and conformational change of horseradish peroxidase induced by pulsed electric field
Food Chemistry, 92(3), 473-479 (2005)
Applied and environmental microbiology, 69(8), 4648-4657 (2003-08-07)
The Vip3A protein, secreted by Bacillus spp. during the vegetative stage of growth, represents a new family of insecticidal proteins. In our investigation of the mode of action of Vip3A, the 88-kDa Vip3A full-length toxin (Vip3A-F) was proteolytically activated to
Nature communications, 7, 10938-10938 (2016-03-02)
Extracellular traps (ETs) from neutrophils are reticulated nets of DNA decorated with anti-microbial granules, and are capable of trapping and killing extracellular pathogens. Various phagocytes of mammals and invertebrates produce ETs, however, the evolutionary history of this DNA-based host defence