主要文件
ZLXUVLP01
Milli-Q
杀菌紫外线灯
For limiting bacterial growth in Milli-Q®, Elix® and RiOs water systems
别名:
杀菌紫外线灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
品質等級
特點
Bactericidal UV lamp with effective germicidal actions, multidirection radiation
包裝
pkg of 1 unit
紫外吸收
λ: 254 nm Amax
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI® Clinical
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
杀菌紫外灯是一种内置式设备,设计用于将水储存在聚乙烯(PE)储罐之前,减少细菌含量。
應用
该紫外灯可使细菌失活。
特點和優勢
  • 254 nm紫外线汞灯
  • 杀菌技术
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany