Key Documents
QTUM0TIX1
Milli-Q
Quantum® TIX精制柱
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
别名:
Quantum®精制柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Quantum®
電阻係數
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
總有機碳(TOC)殘留物
<10 ppb
容量
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
相容性
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Quantum® TIX 精制柱芯包含了纯化介质,旨在去除影响特定应用的超纯水给水中的痕量离子。采用聚丙烯和聚乙烯制造,适用于生产超纯水。包含清洁的高纯材料,从而最大程度减少有机物和可萃取污染物的浸出。Quantum ®TIX 精制柱可与Milli-Q ®Advantage A10 /Integral/Reference系统一起使用。
應用
该精制柱包含用于去除痕量离子的离子交换树脂,建议用于需要非常低离子水平的任何实验室工作。
特點和優勢
  • 原装Milli-Q®耗材,用于更换QTUM00ICP - Quantum® TEX精制柱。
  • 包含 Ionex 树脂,用于去除痕量离子。
  • 轻松的维护:轻松的安装和更换。
  • 用于RFID连接的e-Sure标签可实现完全可追溯性(数据管理)。
  • 采用离子交换纯化技术。
  • 在线提供质量证书。
成分
  • Organex(合成活性炭&原生离子交换树脂的混合物)
  • 纯离子交换树脂
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany