Key Documents
ZLXLKITUV57L1
Milli-Q
紫外灯254 nm 57 W
Bactericidal UV lamp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
參數
254 nm (wavelength)
耗電量
57 W
相容性
for use with Milli-Q® HX
一般說明
杀菌紫外线灯可灭活细菌,减少系统频繁消毒的需要。
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用方式:紫外线照射
  • 应用:实验室一般分析
  • 设计用途:水净化
  • 使用说明:该产品提供暴露在杀菌紫外线灯下的水。请参阅系统设备用户指南的“使用系统”部分(在系统包装箱的U盘中提供)
  • 储存声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany