主要文件
TANKVNT02
Milli-Q
通气过滤器
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
别名:
带 CO2 捕集器的通风过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
參數
30 L/min air flow rate
高度
33 cm (12.8 in.)
孔徑
0.22 filter, μm
相容性
for use with SDS
for use with tanks
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带 CO2 捕集阱的通气过滤器旨在过滤进入 SDS 储罐的空气,保护储存的纯水免受空气污染物(如CO2、颗粒、微生物和挥发性有机化合物)的影响。
带有 CO2 捕集阱的通气过滤器可以在 SDS 水库储存期间保持高纯水的电阻率水平。
适用于较大的储罐,包括 SDS 200、350 和 500。
應用
通气过滤器提供先进的防空气污染物保护功能。
特點和優勢
  • 活性炭吸收挥发性有机物。
  • 钠钙床可去除二氧化碳。
  • 疏水性 0.22 μm 过滤器可去除颗粒和细菌。
  • 易于安装在 SDS 储液罐前面的内置支架中。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1