主要文件
ZFPACKSP0
Milli-Q
填料可支持2个管
without gauges, For secure, leak-free fit of the pretreatment pack
别名:
填料可支持2管,无需计量表
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Pack Support 2管是水纯化配件,提供预处理组件的无泄漏配合。
應用
用于安装和操作预处理包的壁挂式支架
法律資訊
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany