主要文件
PRPK00001
Milli-Q
PrePak预处理柱
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
别名:
PrePak 1 预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
品質等級
特點
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
包裝
pkg of 2 units
孔徑
0.5 μm pore size (CRW5 type)
相容性
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适当的预处理是产生所需最终产品水质的关键步骤。预处理设备的选择取决于进水流速。
PrePak 1对自来水进行预处理,去除颗粒、有机化合物和游离氯。它旨在与较大的水净化系统一起使用,作为系统Progard ® TL预处理包的额外预处理。
与Elix®、AFS®和RiOs纯水系统一起使用。
應用
保护并保持了反渗透膜(RO)的良好性能。
特點和優勢
  • 水系统的最佳保护。
  • 确保系统寿命和性能得到优化。
  • 0.5 μm深层过滤以除去颗粒。
  • 活性炭除氯。
法律資訊
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13