主要文件
PRPK0L0S1
Milli-Q
PrePak预处理柱
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
别名:
PrePak L1 预处理柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質等級
特點
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
包裝
pkg of 1 unit
孔徑
0.5 μm pore size (CRW5 type)
相容性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
适当的预处理是产生所需最终产品水质的关键步骤。预处理设备的选择取决于进水流速。PrePak L1对自来水进行预处理,去除大颗粒、有机化合物和游离氯。它旨在与较大的水净化系统一起使用,作为系统Progard ® TL预处理包的额外预处理。
与Elix® 20/35/70/100系统和RiOs 30/50/100/150/200水净化系统一起使用。
應用
为RO膜提供最佳保护。
特點和優勢
  • 确保系统寿命和性能得到优化。
  • 0.5 μm深层过滤以除去颗粒。
  • 活性炭除氯。
  • 载银活性炭可减少游离氯的含量,并具有抑菌保护作用。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany