材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore™
Millipore
參數
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
50 L/min-cm2-psi air flow rate
~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
過濾器直徑
13 mm
厚度
20 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore™
孔徑
5-20 % porosity
5.0 μm pore size
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 寄生虫学
- 趋化
- 生物测定
- 细胞学
- 空气监测
- 微塑料分析
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13