材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore™
Millipore
參數
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
4.08 L/min-cm2-psi air flow rate
~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
直徑
13 mm
過濾器直徑
13 mm
厚度
25 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore™
孔徑
0.8 μm pore size
5-20 % porosity
起泡點
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 反射光显微镜
- SEM 分析
- 重量分析
- 空气监测
- 石棉监测
- 微塑料分析
- 微塑料分析级水
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany