Key Documents
VCTP01300
Millipore
聚碳酸酯膜过滤器,孔径0.1 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
别名:
Isopore滤膜
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore
Millipore
參數
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
過濾器直徑
13 mm
厚度
25 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore
孔徑
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
起泡點
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
滤器编码:VCTP
應用
  • 趋化
  • 生物测定
  • 细胞学
  • 空气监测
  • 微塑料分析
  • 微塑料分析级水
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13