agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
12 mo.
特點
closure type Black screw cap with septum and protector
ready-to-use
包裝
pack of 4 bottles
瓶容量
500 mL
bottle filling volume
300 mL
容量
500 mL
顏色
light, with no precipitate and free of visible particles
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
6.9
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
適合性
nonselective for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
流体K适用于测试含有凡士林、油或油性溶液的样品。液体组成符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06。该产品是浅黄色液体,在25℃下pH值为6.9±0.2。在15-25℃(避光)下可保存12个月。一个盒子包含4瓶300 mL液体,每瓶带有带隔膜密封件的螺帽,可降低交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
无菌测试
生物负荷测试
生物负荷测试
液体K用作稀释液或冲洗液,用于对含有凡士林/油的样品进行无菌试验。它可以与STERITEST®无菌测试系统结合使用,并用于生物负载测试,以冲洗膜和稀释/溶解样品。该液体对于冲洗医疗器械的通路以及难以过滤或溶解的样品也非常好。
成分
带隔膜的螺旋盖
培養基
液体K
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2