Key Documents
STBMRFD34
Millipore
液体D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
别名:
冲洗液, 洗涤液
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
品質等級
描述
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
無菌
sterile; autoclaved
形狀
liquid
儲存期限
17 mo.
特點
closure type screw cap with septum
ready-to-use
包裝
bottle of
瓶容量
300 mL , filling volume
500 mL
輸入
sample type pharmaceutical(s)
pH值
7.1
應用
pharmaceutical
sterility testing
相容性
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
適合性
nonselective for
一般說明
液体D适用于检验含有卵磷脂或油的检测样品,并与大多数抗生素相容。该液体的组成符合欧洲药典(EP)2.6.1、美国药典(USP)71和日本药典(JP)4.06的要求。这是一种透明无色液体,在25℃下产品的pH值为7.1±0.2。在2-25℃(避光)下可保存17个月。一盒产品包含4瓶300 mL液体。每个瓶子都有一个带隔膜的螺旋盖,以最大程度地减少交叉污染的风险并优化消毒程序。
應用
无菌测试
生物负荷测试
液体D可与STERITEST® 无菌检查系统结合使用,用于在膜过滤法进行无菌检查期间冲洗含油或卵磷脂的溶液。它也可以用于通过膜过滤去除非无菌产品的抗菌活性。该液体非常适用于冲洗器械的无菌通道,通常用于医疗器械的冲洗方法试验。
培養基
液体D
法律資訊
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1