Key Documents
SCNY00100
Millipore
Millipore® Steriflip® 真空管顶过滤器
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
别名:
Steriflip®无菌离心管顶部过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
材料
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質等級
無菌
sterile
產品線
Steriflip®
特點
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包裝
pack of 25 ea
參數
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
138 mm
直徑
6.4 cm
過濾器直徑
4 cm
過濾面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
孔徑
100.0 μm pore size
接頭
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
運輸包裝
ambient
一般說明
Steriflip® 过滤装置可分离较大体积的细胞材料,其附加优势在于可维持无菌环境,确保样品无菌性,这一点是开口式重力流过滤设备无法保证的。Steriflip无菌离心管顶部过滤装置可以让细胞通过同时截留大的组织块。这提高了回收率并减少了收集分离的细胞的时间。
應用
仅限研究用途。
Steriflip®无菌离心管顶过滤器已用于肿瘤获取和处理。它还用于从Balb/c小鼠提取的心脏中分离心脏干细胞(CSC)。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Steven D Forsythe et al.
Annals of surgical oncology, 27(13), 4950-4960 (2020-07-08)
Chemotherapy dosing duration and perfusion temperature vary significantly in HIPEC protocols. This study investigates patient-derived tumor organoids as a platform to identify the most efficacious perfusion protocol in a personalized approach. Peritoneal tumor tissue from 15 appendiceal and 8 colon
商品
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.