材料
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
品質等級
無菌
sterile
產品線
Steriflip®
特點
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
包裝
pack of 25 ea
參數
45 °C max. temp.
技術
sterile filtration: suitable
高度
138 mm
容量
50 mL
直徑
6.4 cm
過濾器直徑
4 cm
過濾面積
7 cm2
漏斗容量
50 mL
有效容積
50 mL
孔徑
20.0 μm pore size
接頭
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
運輸包裝
ambient
一般說明
Steriflip®过滤装置专门配用标准 50mL 离心柱,省却了样品转移操作。它可以用于水溶液(最多 50 mL)的除菌、小批量培养基的无菌过滤、含有高值蛋白或小分子成分的缓冲液的无菌过滤以及细胞分离。
應用
仅供研究使用
Steriflip®无菌离心管顶部过滤装置用于:
Steriflip®无菌离心管顶部过滤装置用于:
- 细胞上样和图像采集
- 成年小鼠视网膜的视网膜神经节细胞(RGCs)和无长突细胞(ACs)的分离和培养
- 酶解后的肿瘤细胞分离
特點和優勢
- 真空助力的密闭系统省却了麻烦的样品转移操作
- 用任何孔径的尼龙网过滤器,均可从细胞碎屑中分离细胞
- 特别适于对小批量培养基除菌
- 可连接到任何标准的 50 mL 离心柱上,不会造成不必要的材料泼洒、时间浪费和风险
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
其他客户在看
Yong H Park et al.
PloS one, 15(12), e0242426-e0242426 (2020-12-08)
Cell culture is widely utilized to study the cellular and molecular biology of different neuronal cell populations. Current techniques to study enriched neurons in vitro are primarily limited to embryonic/neonatal animals and induced pluripotent stem cells (iPSCs). Although the use