一般說明
这些Costar® Spin-X® 聚丙烯微量离心管过滤器配有醋酸纤维素或尼龙膜,以及0.22或0.45 μm膜孔径可供选择。过滤器单元容量为500 μL。
- 醋酸纤维素(CA)膜可提供快速流速和低蛋白质结合
- 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的浸出物
- CA和NY均可通过离心过滤从液体中去除细菌、颗粒或细胞,进行HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA
- 适用于RCF最高达16,000× g的任何标准固定角度微量离心机转子
- 无菌和已认证无热原和无DNAase/RNase
filters only, microcentrifuge tube CLS3213 sold separately
應用
非常适合从液体中去除细菌、颗粒或细胞,HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.