Key Documents
CLS8170
Corning® Costar® Spin-X® 离心过滤管
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, non-sterile
别名:
centrifuge columns, centrifuge tube filters, desalting columns, tube filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
NACRES:
NB.24
材料
Nylon membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
描述
centrifuge style filter
無菌
non-sterile
特點
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包裝
case of 200 units (two packs of 100 each)
製造商/商標名
Corning 8170
管尺寸
2.0 mL
有效容積
500 μL
孔徑
0.45 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
这些 Costar Spin-X 离心管过滤器具有 0.22μ含 m 孔 NY 膜的过滤器装置在 500μL 容量聚丙烯微量离心管内。
  • 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的可萃取物
  • 非常适合从液体中去除细菌、颗粒或细胞,HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
  • 非无菌和经认证无热原。
  • 最大相对离心力为16,000x g。
这些Costar® Spin-X® 聚丙烯微量离心管过滤器配有醋酸纤维素或尼龙膜,以及0.22或0.45 μm膜孔径可供选择。过滤器单元容量为500 μL。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供快速流速和低蛋白质结合
  • 尼龙(NY)膜天然亲水,不含表面活性剂,可提供最低的浸出物
  • CA和NY均可通过离心过滤从液体中去除细菌、颗粒或细胞,进行HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA
  • 适用于RCF最高达16,000× g的任何标准固定角度微量离心机转子
  • 无菌和已认证无热原和无DNAase/RNase
應用
非常适合从液体中去除细菌、颗粒或细胞,HPLC样品制备,以及从琼脂糖或丙烯酰胺凝胶中去除DNA。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.