主要文件
PX1562
Supelco
磷酸钾 一元
HPLC, Meets ACS Specifications
别名:
prim.-磷酸钾, 磷酸二氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KH2PO4
CAS号:
分子量:
136.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-913-4
化驗:
≥99%
形狀:
crystals
溶解度:
soluble 208 g/L
品質等級
化驗
≥99%
形狀
crystals
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH值
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解度
soluble 208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
紫外吸收
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
HPLC, Meets ACS Specifications
分析報告
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.04AU maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1