等級
anhydrous
品質等級
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
技術
HPLC: suitable
pH值
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解度
208 g/L
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
體積密度
1200 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 释放生物炭的潜力:使用磷酸二氢钾增强了生物炭复合材料的吸附能力,去除水中的Pb(II)和Cd(II)等重金属,突出了其在环境净化策略中的有效性(Li et al., 2024)。
- 双水相系统分离本氏烟草重组几丁质酶:介绍了磷酸二氢钾在双水相系统高效分离酶方面的应用,这对于生物技术和工业应用至关重要(Tue et al., 2024)。
- 解锁自然工具箱:研究介绍了磷酸二氢钾对重组蛋白生产条件的优化作用,提高了产量,简化了生物制造的生产过程(Rajak et al., 2024)。
法律資訊
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Separation of null
Separation of null
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
实验方案
Powdered black pepper was chosen as example for dietary supplements, being a source for pierine. It is tested according to the current United States Pharmacopeia (USP) guidelines using HPTLC and HPLC.
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the separation of aldehyde/ketone-DNPH derivatives.
Separation of Sorbitol; Mannitol
Protocol for HPLC Analysis of Dopamine and Related Compounds on Discovery® HS