材料
clear PET membrane
polystyrene housing
品質等級
無菌
γ-irradiated
sterile
特點
2x106 pores/cm2
包裝
pack of 48 ea
製造商/商標名
Millicell®
參數
37 °C max. temp.
技術
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
高度
15.5 mm
直徑
12 mm
insert maximum volume
0.8 mL
小室有效容積
0.4 mL
尺寸
12 wells
表面積
1.1 cm2
顏色
clear membrane
transparent membrane
孔徑
1.0 μm
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millicell®悬挂式细胞培养小室配备聚对苯二甲酸乙二酯(PET)膜,特别适合各种细胞类型的生长和分化。这种独立灭菌和包装的培养小室具有1.0 μm透明膜孔径,适合大多数 12孔塑料组织培养板。
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
MCRP12H48的替代品
在塑料组织培养板中,细胞只能从顶侧接触培养基,但是在Millicell® 组织培养小室中,细胞可以从顶侧和底侧接触培养基。结果使细胞生长、结构和功能更能模拟体内的情形。
培养小室的法兰设计使其悬浮在培养板孔内部,并且可以接触细胞单层的两侧。三个突起臂(protruding arm)之间的空间有助于培养小室外侧和培养板孔之间的移液。
MCRP12H48的替代品
應用
- 细胞增殖
- 细胞表面受体
- 共培养
- 上皮细胞生长
- 饲养层
- 荧光检测/免疫组织化学
- 体外受精
- 体外毒理学
- 微生物附着
- 相差显微技术
- 极性蛋白分泌
- 极性摄取
- 运输/渗透性
包裝
单独泡罩包装
其他說明
有关建议的培养基体积,请参见用户指南。
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦